Learn More
Masterflex™ L/S™ 2-Channel, 6-Roller Cartridge Pump Head
Codice prodotto. 11865252 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
350 mL/min (max.)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
11865252 350 mL/min (max.) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11865252 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0751910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    817.00€
    634.56€ / pezzi 1
    Risparmia 182.44€
    22% Sconto
Spedizione stimata: 23-02-2027
Synchronous, low-pulsation flow from multiple channels
  • Cartridges snap in and out for fast tubing changes—no need to remove pump head from the drive
  • Improved retainer design holds tubing securely in place
  • Flow rate 0.0008 to 350 mL/min with L/S tubing—flow rate depends on drive rpm, cartridge, and tubing size
  • Accepts up to 2 large cartridges
  • Require drives with a minimum of 1⁄10 hp and a maximum of 250 rpm
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 100 x 111 x 102 mm
Portata 350 mL/min (max.)
Materiale Polysulfone
N. di canali 2 Large
N. di rulli 6
Overall Height (Metric) 102 mm
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 100 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 111 mm