Descrizione
- NS 29/32
- Fitting length 185 mm
- Nozzle outer diameter of 7 mm
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 185 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Glass Reservoir Bottle, Compact Automatic Burette |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Giunto rastremato standard | NS 29/32 |
| Tipo | Pump Head |