Learn More
Buerkle™ PumpMaster Container Pump
Codice prodotto. 10693693 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue Gray
Green
Red
Applicazioni:
Acids and chemical liquids
For petrochemical liquids
Ideale per l'aspirazione, la decantazione e lo svuotamento di barattoli e barili
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Applicazioni unitSize
10693693 Red Ideale per l'aspirazione, la decantazione e lo svuotamento di barattoli e barili Pezzo
15106705 Green Acids and chemical liquids Pezzo
10264972 Blue Gray For petrochemical liquids Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10693693 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 52022000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ PumpMaster Container Pump is ideal for drawing off, decanting and emptying canisters and barrels.
Suited for drawing off, decanting and emptying canisters and barrels. The hand pump is used to create pressure that forces the liquid out of the container. The PumpMaster container pump is mounted on the container using a flexible stopper with a variable and adjustable diameter. Complete with three bungs in different sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Ideale per l'aspirazione, la decantazione e lo svuotamento di barattoli e barili
Descrizione Red
Portata 8 L/min.
Include 3 bungs in different sizes
Da utilizzare con Barrel, Canister
Profondità (sistema metrico) 95 cm
Pump Tube Length 950 mm
Resistance Properties Chemicals
Tipo Container Pump
Drum Opening Diameter 46.5 to 60 mm
Materiale Polipropilene/Polietilene
Colore Red