Learn More
JULABO™ PURA™ Water Baths
Description
- uso facile
- display luminoso
- interruttore con protezione antispruzzo
- protezioni integrate contro l'essiccazione
- nessun componente di disturbo all’interno della vasca
- piattaforma fornita di serie
- timer integrato
- piedini in gomma antiscivolo
- maniglie incassate ergonomiche
Specifications
Specifications
| Temperatura ambiente | 5 a 40°C |
| Capacità (sistema metrico) | 0.8 a 4.5 L |
| Gamma di temperatura | 18 a 99.9°C |
| Display | LED digital |
| Capacità di riscaldamento | 0.5kW |
| Include | Segnale allarme sonoro e visivo |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Modello | PURA™ 4 |
| Precisione termica | ± 0.15°C |
| Preimpostazioni temperatura | 5 to 40°C |
| Show More |