Learn More
JULABO™ PURA™ Water Baths
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16236601
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.8 a 4.5 L
1.4 a 9.5 L
2 a 14 L
3.4 a 25.5 L
4.8 a 36 L
Modello:
PURA™ 10
PURA™ 14
PURA™ 22
PURA™ 30
PURA™ 4
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Modello Dimensione della confezione
16236601 3.4 a 25.5 L PURA™ 22 Pezzo
16206601 0.8 a 4.5 L PURA™ 4 Pezzo
16216601 1.4 a 9.5 L PURA™ 10 Pezzo
16226601 2 a 14 L PURA™ 14 Pezzo
16246601 4.8 a 36 L PURA™ 30 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16236601 Fornitore JULABO™ N. del fornitore 9550522
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
I bagnomaria PURA™ sono sinonimo di lavoro facile e sicuro in laboratorio. Queste soluzioni di alta qualità offrono una stabilità di temperatura di ±0.15 °C. La temperatura di lavoro da +18 °C a 99.9 °C consente numerose possibilità di utilizzo.
  • uso facile
  • display luminoso
  • interruttore con protezione antispruzzo
  • protezioni integrate contro l'essiccazione
  • nessun componente di disturbo all’interno della vasca
  • piattaforma fornita di serie
  • timer integrato
  • piedini in gomma antiscivolo
  • maniglie incassate ergonomiche
Specifica
Temperatura ambiente 5 a 40°C
Capacità (sistema metrico) 3.4 a 25.5 L
Display LED digital
Include Segnale allarme sonoro e visivo
Materiale Acciaio inossidabile
Modello PURA™ 22
Precisione termica ± 0.15°C
Risoluzione temperatura 0.1°
Lunghezza (sistema metrico) 35 cm
Lunghezza (sistema metrico) interno 27 cm
Larghezza (sistema metrico) 64 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 55 cm
Altezza (sistema metrico) 26 cm
Peso (sistema metrico) 11.5 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.