Learn More
Cytiva Whatman™ Puradisc™ 25mm Polypropylene Syringe Filters
Per soluzioni acquose e organiche con alti livelli di detriti. Filtri per siringhe in DpPP Whatman™ Puradisc: Non sterili e resistenti a calore elevato e sollecitazioni meccaniche.
179.00€ - 1730.00€
Specifica
Sterilità | Non-sterile |
---|---|
Area di filtraggio | 4.2 cm2 |
Volume (sistema metrico) | Up to 100 mL |
Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11304694
|
Cytiva
6786-2502 |
0.2 μm | 50 |
179.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11344694
|
Cytiva
6788-2502 |
0.2 μm | 200 |
585.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11373305
|
Cytiva
6790-2502 |
0.2 μm | 1000 |
1730.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11313315
|
Cytiva
6790-2504 |
0.45 μm | 100 |
1390.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11354694
|
Cytiva
6788-2504 |
0.45 μm | 200 |
610.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11314694
|
Cytiva
6786-2504 |
0.45μ m | 50 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Whatman™ Puradisc™ 25mm Polypropylene Syringe Filters may be used for biological sample and HPLC aqueous sample preparation.
- Realizzati in polipropilene (DpPP)
- Tolleranza elevata e uniforme a calore e sollecitazioni meccaniche.
- Membrana leggermente idrofobica
- Resistenti a un'ampia varietà di solventi organici.
Specifica
Non-sterile | |
4.2 cm2 | |
Up to 100 mL | |
25 mm |