Learn More
Cytiva Whatman™ Puradisc PVDF Syringe Filters: Nonsterile
Designed for high tensile strength, high solvent resistance, and low protein binding. Cytiva Whatman™ Puradisc PVDF Syringe Filters: Nonsterile are well-suited for biomedical filtration, sterilization filtration, and HPLC sample preparation.
182.00€ - 1910.00€
Specifica
Materiale PVDF
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 4.2 cm2
Materiale alloggiamento Pigment Free Polypropylene (PP)
Stile ingresso Female luer lock
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11393315
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
6747-2504
0.45 μm 200 Pieces
595.00€
pezzi 200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11393305
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
6747-2502
0.2 μm 200 Pieces
595.00€
pezzi 200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11303325
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
6746-2504
0.45 μm 50 Pieces
182.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11303315
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
6746-2502
0.2 μm 50 Pieces
184.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11383315
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
6749-2504
0.45 μm 1000 Pieces
1910.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from Polyvinylidene Difluoride (PVDF)
  • Autoclavable
  • Nonsterile
  • Includes Female Luer Lock inlet and Male Luer outlet
Specifica
Specifica
PVDF
4.2 cm2
Female luer lock
5.2 bar (75 psi)
22.9 x 28.4 mm
Non-sterile
Pigment Free Polypropylene (PP)
Male luer
Up to 100 mL
25 mm