Learn More
Cytiva Whatman™ Pure Quartz Air Sampling Filters, Grade QM-H, Circle
Pure quartz fiber filter for use in testing acidic gases, stacks, flues, and aerosols. Whatman™ Pure Quartz Air Sampling Filters, Grade QM-H have low heavy metal contents, and are well-suited for heavy metals analysis.
172.00€ - 1265.00€
Specifica
Peso base | 85 g/m2 |
---|---|
Formato | Circle |
Materiale | Quartz |
Grado | Grade QM-H |
Forma | Circle |
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15315164
|
Cytiva
1853-047-50 |
47 mm |
254.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15500113
|
Cytiva
1853-090-50 |
90 mm |
705.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15580103
|
Cytiva
1853-037-50 |
37 mm |
172.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15510113
|
Cytiva
1853-150-50 |
150 mm |
1265.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- High stability up to 900°C
- High filtration efficiency
- Binder-free
- Minimal reactivity with biological or chemical components
Specifica
85 g/m2 | |
Quartz | |
Circle |
Circle | |
Grade QM-H |