Learn More
Labcon PurePlus™ 0.2 mL 12-Well PCR Tube Strips and Strip Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16694142 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
80 Strips and Caps/Bag
Dimensione della confezione:
pezzi 80
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16694142 80 Strips and Caps/Bag pezzi 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16694142 Fornitore Labcon N. del fornitore 39555400009
Discount Lab Supplies
Usa il codice promozionale 28170
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fits most 12 well thermocyclers
  • PCR strip tubes with 12 wells and separate strip caps
  • Fits most 12 well thermocyclers
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Colore Clear
Volume (sistema metrico) 0.2 mL
Quantità 80 Strips and Caps/Bag
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fits Most Popular Thermocyclers
Linea di prodotti PurePlus
Sterilità Non-sterile
Materiale Polypropylene USP Class VI Resin
Tipo di chiusura Domed Strip Cap
N. di pozzetti 12
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Single-use
Product Type PCR Tube