Learn More
Labcon PurePlus™ 0.2 mL 8-Well PCR Tube Strips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16644142 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Attached Cap
Domed Cap
Domed Cap (Attached)
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 125
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di chiusura unitSize
16644142 Domed Cap pezzi 125
16634142 Domed Cap (Attached) pezzi 120
16654142 Attached Cap pezzi 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16644142 Fornitore Labcon N. del fornitore 39265500009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
PCR strip tubes with 8 wells for most thermocyclers
  • PCR Tube Strip
  • Fits most 8 well thermocyclers
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Colore Clear
Volume (sistema metrico) 0.2 mL
Quantità 120 Strips/Bag
Da utilizzare con (apparecchiatura) PCR Strip Tubes with 8 Wells for Most Thermocyclers
Linea di prodotti PurePlus
Sterilità Non-sterile
Materiale Polypropylene USP Class VI Resin
Tipo di chiusura Domed Cap
N. di pozzetti 8
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Single-use
Product Type PCR Tube