Learn More
Labcon™ PurePlus™ 0.2 mL, 8-well PCR Tube Strips with Attached Cap Strips
Sfoglia Tutto Labcon ProdottiDescrizione
- Attached clear, flat cap strips
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Clear |
| Volume (sistema metrico) | 0.2 mL |
| Quantità | 125 Tubes/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Materiale | Polypropylene |
| Larghezza (sistema metrico) | 6.5 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 69.4 mm |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Closure Included | Attached Caps |
| Formato | Bagged |