Learn More
Labcon PurePlus™ 0.2 mL PCR Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16684142 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Domed Cap (Attached)
Flat Cap (Attached)
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di chiusura Dimensione della confezione
16684142 Flat Cap (Attached) pezzi 1000
16674142 Domed Cap (Attached) pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16684142 Fornitore Labcon N. del fornitore 39365000009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.95€
    43.64€ / pezzi 1000
    Risparmia 14.31€
    24% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fits Most Popular Thermocyclers
  • PCR Tube Strip
  • TFits Most Popular Thermocyclers
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Colore Clear
Volume (sistema metrico) 0.2 mL
Quantità 1000 Tubes/Bag
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fits Most Popular Thermocyclers
Linea di prodotti PurePlus
Sterilità Non-sterile
Materiale Polypropylene USP Class VI Resin
Tipo di chiusura Flat Cap (Attached)
N. di pozzetti 1
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Single-use
Product Type PCR Tube