Learn More
PURUS™ Sottoguanti in nylon PureTouch
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15908920 Sfoglia Tutto Purus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
20 paia
300 paia
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15908920 Large 20 paia
15737039 Small 300 paia
15928920 Small 20 paia
15727039 Medium 300 paia
15918920 Medium 20 paia
15717039 Large 300 paia
15747039 X-Large 300 paia
15938920 X-Large 20 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15908920 Fornitore PURUS™ N. del fornitore GLHFL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.00€
    21.32€ / 20 paia
    Risparmia 16.68€
    43% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I sottoguanti PureTouch offrono una barriera confortevole che previene le irritazioni cutanee senza ridurre la sensibilità tattile. Riducono la traspirazione e assorbono l'umidità durante l'uso prolungato di guanti monouso o riutilizzabili.
Per l'uso con guanti in lattice, nitrile, PVC o con qualsiasi tipo di guanti monouso o riutilizzabili
  • Composizione 100% nylon 15 denari, con basso rilascio di fibre
  • Robusti e lavabili per il riutilizzo
  • Sottoguanti compatibili per tutti gli ambienti di camera sterile
  • Polsini con codice colore per l'identificazione visiva delle dimensioni
Specifica
Coating Material Uncoated
Colore White
Monouso Reusable
Hand Ambidestri
Uso per laboratorio/camera controllata Sì
Materiale Nylon
Size Large
Sterilità Non-sterile
Stile delle dita Half
Da utilizzare con (applicazione) Allergy/Irritation Prevention
Stile polso guanto Knit
Colore casco Blue
Yarn Weight 21.5 g