Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ HG5 Guanti in Nitrile Non Sterili
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17802858 Sfoglia Tutto Halyard Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
17802858 X-Small pezzi 1000
17892848 Small pezzi 1000
17872848 Medium pezzi 1000
17872858 Large pezzi 1000
17852858 X-Large pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 17802858 Fornitore HALYARD™ N. del fornitore CLN30512XS
Discount Lab Supplies
Usa il codice promozionale 28170
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Comfort e protezione grazie alla formulazione senza acceleratore che riduce il rischio di allergie e irritazioni cutanee associate agli acceleratori chimici presenti in altri guanti in nitrile.
The accelerator-free formulation of PUREZERO™ Cleanroom non-sterile nitrile gloves is the solution. It reduces the risk of allergies and skin irritation associated with accelerator chemicals in other nitrile gloves.
  • White in color
  • Comfortable to wear, allowing workers to focus on their delicate tasks rather than their gloves.
  • Designed to protect workers with effective barrier protection against chemical splash, micro-organisms and viruses.
  • Manufactured and packaged at our ISO 9001 facility in state-of-the-art cleanrooms and are recommended for ISO Class 5 or higher and Grade C/D cleanrooms.
  • Clean processed (washed repeatedly in deionized water) to ensure consistent control of low particles.
  • You can rely on consistent quality, with Certificates of Analysis (CoA), easily accessible online for every production lot.
  • Our gloves are PPE Category III certified according to the following standards:
    • EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B Resistance to Chemical Permeation
    • EN ISO 374-5:2016 Micro-organism and Virus Protection
    • EN ISO 374-5:2016/ Protection against Micro-organism Risk
    • EN ISO 374-2:2019/ Resistance to Penetration
    • EN ISO 374-4:2019/ Resistance to Degradation
    • EN ISO 21420:2020/ General Requirement for Gloves
    Specifica
    Chlorinated Yes
    Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
    Accelerator Free Yes
    AQL 1
    Colore White
    Monouso Single-use
    Finitura esterna Rough
    Finger Thickness (English) 0.006 in.
    Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
    Hand Ambidestri
    Latex Free
    Materiale Nitrile
    Palm Thickness (English) 0.005 in.
    Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
    Powdered Powder Free
    Product Type Controlled Environment Gloves
    Size X-Small
    Sterilità Non-sterile
    Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
    Spessore (sistema metrico) 0.10 mm