Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ MARIN-XTRA™ Guanti da laboratorio in nitrile in scatola per scienze biologiche
Codice prodotto. 17844871 Sfoglia Tutto Halyard Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17844871 Large pezzi 50
17884871 X-Small pezzi 50
17864871 Small pezzi 50
17854871 Medium pezzi 50
17874871 X-Large pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17844871 Fornitore HALYARD™ N. del fornitore LFS121LG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.30€
    11.52€ / pezzi 50
    Risparmia 1.78€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
La gamma PUREZERO™ LIFE SCIENCE GLOVE comprende cinque guanti in nitrile con tre livelli di protezione. Per l'uso in laboratori, ambienti di ricerca e aree pulite con applicazioni nei settori farmaceutico, della produzione di dispositivi medici, delle biotecnologie e della lavorazione/manipolazione degli alimenti.
I guanti in nitrile HALYARD™ PUREZERO™ Life Science offrono comfort e protezione grazie a:
PROTEZIONE BARRIERA
  • Test e standard completi
  • AQL medio del settore (1,0)
  • 3 livelli di protezione codificati a colori con spessore crescente
  • Testato contro 57 sostanze chimiche, fino a 14 farmaci chemioterapici e Fentanyl
  • Non sono realizzati con lattice di gomma naturale, per una protezione contro le allergie di tipo IV
SOSTENIBILITÀ
  • Il nostro stabilimento di produzione dei guanti Safeskin (Tailandia) utilizza il 92% di energia rinnovabile.
  • I dispenser sono realizzati con materiali riciclati fino all'85% e le custodie con materiali riciclati fino al 100%.
  • I guanti per scienze biologiche PUREZERO™ sono prodotti in uno stabilimento conforme ai requisiti della norma ISO 14001: 2015 - Sistema di gestione ambientale.
AFFIDABILITÀ DELLA FORNITURA
  • Consegnati attraverso la nostra catena di fornitura globale verticalmente integrata
  • Sostenuta da oltre 20 anni di esperienza nella produzione di guanti da esame in nitrile per il mercato industriale.
  • Tracciabilità delle materie prime fino alla loro fonte originaria
  • Prodotti presso il nostro stabilimento Safeskin in Tailandia
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC
Chemotherapeutic Rated 14 Chemotherapy Drugs
Chlorinated No
Accelerator Free No
Applicazioni Laboratory
AQL 1
Colore Dark Blue
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 4.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size Large
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 6 mil
Spessore (sistema metrico) 0.15 mm
FDA 510 (k) Yes
Stile polso guanto Con bordino
Modello LFS121LG
Serie LFS121
Forza di trazione 42 MPa (Target)
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm