Learn More
Purine, 99%
Codice prodotto. 10666142 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10666142 1 g Bottiglia in vetro 1g
10360904 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10666142 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131670010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 120-73-0 | C5H4N4 | 120.115 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120-73-0
Numero MDL MFCD00079221
InChI Key KDCGOANMDULRCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo purine, 9h-purine, 1h-purine, isopurine, beta-purine, 7h-imidazo 4,5-d pyrimidine, imidazo 4,5-d pyrimidine, 3,5,7-triazaindole, 9h-purine van, 3h-purine
PubChem CID 1044
ChEBI CHEBI:17258
IUPAC Name 7H-purine
SMILES C1=C2C(=NC=N1)N=CN2
Specifica
Materiale o nome chimico Purine
Punto di fusione 214°C to 217°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H4N4
Quantità 1 g
Beilstein 26, 354
Indice di Merck 15, 8052
Informazioni di solubilità Solubility in water: 400g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,toluene,acetone,hot ethylacet
Molecular Weight (g/mol) 120.11
Peso formulazione 120.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals