Learn More
Purine, TRC
Codice prodotto. 30421077
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421077 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30421077 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP840288100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Purine
CAS 120-73-0
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C5H4N4
Quantità 100 mg
Sinonimo 3,5,7-Triazaindole, 3H-Imidazo[4,5-d]pyrimidine, 6H-Imidazo[4,5-d]pyrimidine, 7H-Purine, Isopurine, NSC 753, β-Purine
InChI Formula InChI=1S/C5H4N4/c1-4-5(8-2-6-1)9-3-7-4/h1-3H,(H,6,7,8,9)
SMILES C1=C2C(=NC=N1)NC=N2
IUPAC Name 7H-purine
Molecular Weight (g/mol) 120.11
Peso formulazione 120.0436
Percent Purity >95