Learn More
Euro Protection™ Purofort™ Safety Boots
Descrizione
- Flexible and lightweight for use all day long
- Cold insulation
- Tear and wear resistant
- Purofort™ upper
- Polyamide lining
- Polyurethane insole
- Steel toe cap
- Steel, puncture-resistant sole
- Purofort™ outsole
- Suitable for use in farming industry
Specifica
Specifica
| Colore | Green |
| Da utilizzare con (applicazione) | Agriculture/Farming |
| Materiale rivestimento interno | Polyamide |
| Size | 40 |
| Caratteristiche suola | Polyurethane insole, steel, puncture-resistant sole, Purofort™ outsole. |
| Materiale suola | Purofort™ |
| Materiale dello zoccolo | Steel |
| Peso (sistema metrico) | 900 g per boot in size 9.5 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN ISO 20345 : 2011 |
| Product Type | Safety Boot |