Learn More
Puromycin Dihydrochloride, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10054207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10054207 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10054207 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP2956100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Inhibits protein synthesis | CAS: 58-58-2 | C22H31Cl2N7O5 | 544.43 g/mol
Inhibits protein synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Puromycin Dihydrochloride
Tipo Puromycin Dihydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 58-58-2
Punto di fusione 168°C
Sorgente Streptomyces alboniger
Imballaggio Clear Glass
Acqua <12.0
Colore Beige
Quantità 100 mg
Intervallo percentuale saggio > 98 %
Formula molecolare C22H31Cl2N7O5
Numero MDL MFCD00150080
Indice di Merck 15, 8054
InChI Key MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
SMILES Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
IUPAC Name (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4S,5R)-5-[6-(dimethylamino)purin-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]-3-(4-methoxyphenyl)propanamide;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 544.43
PubChem CID 131632508
Peso formulazione 544.44
Percent Purity 98% min.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Puromycin dihydrochloride hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico