Learn More
Puromycin dihydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488718
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488718 10 mg 10mg
16444627 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16488718 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1743A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
MedChemExpress Puromycin dihydrochloride (CL13900 dihydrochloride), an aminonucleoside antibiotic, inhibits protein synthesis.
Puromycin dihydrochloride (CL13900 dihydrochloride), an aminonucleoside antibiotic, inhibits protein synthesis.
Specifica
Materiale o nome chimico Puromycin dihydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 58-58-2
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H31Cl2N7O5
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo CL13900 dihydrochloride
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (91.84 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 50 mg/mL (91.84 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 5 mg/mL (9.18 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](NC([C@@H](N)CC2=CC=C(OC)C=C2)=O)[C@H]([C@H](N3C=NC4=C3N=CN=C4N(C)C)O1)O.[H]Cl.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 544.43
Peso formulazione 544.43
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only