missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Combs for omniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 0.5mm Thick

For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.

Marca:  Fisherbrand™

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11837583

  • 18.75€ / Pezzo


Spedizione stimata
16-07-2021
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • 0.5mm thick
  • 330μL sample size
Specifica

Specifica

Vertical Gel Electrophoresis System
1 Prep, 1 Marker
330 μL
Comb
0.5 mm
Videos
SDS
Documenti