Learn More
Purpurin (85%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Purpurin |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H8O5/c15-8-5-9(16)14(19)11-10(8)12(17)6-3-1-2-4-7(6)13(11)18/h1-5,15-16,19H |
| Peso formulazione | 256.0372 |