Learn More
Purpurin
Codice prodotto. 10706433 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10706433 5 g Bottiglia in vetro 5g
10164790 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10706433 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 211990050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 81-54-9 | C14H8O5 | 256.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81-54-9
Formula molecolare C14H8O5
Molecular Weight (g/mol) 256.2
Numero MDL MFCD00001203
InChI Key BBNQQADTFFCFGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo purpurin, 1,2,4-trihydroxyanthraquinone, purpurine, verantin, hydroxylizaric acid, smoke brown g, 1,2,4-trihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,2,4-trihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,2,4-trihydroxyanthrachinon, 9,10-anthracenedione, 1,2,4-trihydroxy
PubChem CID 6683
ChEBI CHEBI:8645
IUPAC Name 1,2,4-trihydroxyanthracene-9,10-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C=C3O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Purpurin
Punto di fusione 253°C to 256°C
Colore Brown to Brown-Red
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 08, 509
Indice di Merck 15, 8056
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in hot water,freely soluble in alcohol and ether,soluble in benzene,toluene; xylene,boiling alum,solution
Peso formulazione 256.2
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Purpurin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.