Specifica
| Product Type | Surface Disinfecting Detergent |
| Forma | Liquid |
| pH | 9.5 |
| Aspetto | Clear Green |
| Certificazione/Conformità | Testato DGHM/VAH e conforme alle norme RKI |
| Composizione | 100g Pursept-AF Contain 12.5g Didecyl-Dimethyl-Ammonium chloride, 10.4g Alkylpropylenediaminebis-Gua |
| Tipo di contenitore | Bottle |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Use In The Foods Sector |
| Quantità | 1 Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 2 L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- pursept AF
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Guanidine, N, N'''-1, 3- propanediylbis-, N-coco alkyl derivatives, diacetates,Didecyldimethylammon