Learn More
PURUS™ Tappetini per il controllo dei contaminanti a 30 strati EnviroTack™
Esclusivamente da PURUS&trade, i tappetini EnviroTack™ sono in assoluto i primi prodotti per il controllo dei contaminanti contenenti materiali rinnovabili a base vegetale e privi di OGM. Rappresentano un'alternativa ecologica alla rimozione di polvere e sporcizia dovuti a traffico pedonale e ruote delle attrezzature
Marca: PURUS™ PS 1836 38 G
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.69000kg
Descrizione
- Ecocompatibile, contenente un materiale rinnovabile brevettato a base vegetale e privo di OGM che riduce le emissioni di CO2 durante il processo di produzione
- Robusto ed efficace, offre prestazioni affidabili e sofisticate
- Copertura adesiva uniforme per prestazioni ottimali ad ogni strato Può essere riciclato attraverso i tradizionali sistemi di riciclaggio della plastica o attraverso la partnership di Fisher Scientific con PURUS™ e Terra Cycle
- Le linguette numerate a basso profilo garantiscono la rimozione di un foglio alla volta e indicano il numero di strati rimanenti
Certifications
Prodotto in ambiente certificato ISO 9001
Specifica
457 x 914 mm | |
Per l'uso in applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche, semiconduttori, camere sterili e industriali | |
Regular Tack | |
LDPE misto | |
Prodotto in ambiente certificato ISO 9001 |
Grigio | |
30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | |
Film: 33 μm Adhesive: 8 μm | |
Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm |