Learn More
- Home
- Products
- Facility Safety and Maintenance
- Floor Mats
- Controlled Environments Mats
- PURUS™ Tappetini per il controllo dei contaminanti a 30 strati EnviroTack™
PURUS™ Tappetini per il controllo dei contaminanti a 30 strati EnviroTack™
Codice prodotto. 13400329
Sfoglia Tutto Purus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
Grigio
Trasparente
Dimensioni (L x P):
18 x 36 in.
457 x 914 mm
457 x 1143 mm
610 x 762 mm
610 x 914 mm
660 x 1143 mm
914 x 914 mm
914 x 1143 mm
914 x 1524 mm
Rivestimento superficiale:
High Tack
Regular Tack
Quantità:
30 Sheets/Mat, 4 Mats/Cs.
30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione
30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione
60 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 8
32 product options available for selection
| Codice prodotto. | Colore | Dimensioni (L x P) | Rivestimento superficiale | Quantità | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 13400329 | Bianco | 660 x 1143 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15351962 | Grigio | 457 x 1143 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15713619 | Trasparente | 610 x 762 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione | pezzi 4 |
| 15361972 | Blu | 660 x 1143 mm | High Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 13410329 | Blu | 660 x 1143 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15312002 | Blu | 914 x 1524 mm | High Tack | 60 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione | pezzi 4 |
| 15321992 | Blu | 914 x 1143 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15391952 | Grigio | 457 x 914 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15301962 | Bianco | 457 x 914 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15361962 | Bianco | 457 x 1143 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15381952 | Blu | 457 x 914 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15341962 | Blu | 457 x 1143 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15733619 | Bianco | 610 x 762 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione | pezzi 4 |
| 15703619 | Blu | 610 x 762 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione | pezzi 4 |
| 15301972 | Blu | 610 x 914 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15321972 | Bianco | 610 x 914 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15371972 | Grigio | 660 x 1143 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15351982 | Blu | 914 x 914 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15361982 | Grigio | 914 x 914 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15341992 | Grigio | 914 x 1143 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15302002 | Blu | 914 x 1524 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione | pezzi 4 |
| 15371982 | Bianco | 914 x 914 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15322002 | Grigio | 914 x 1524 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione | pezzi 4 |
| 15332002 | Bianco | 914 x 1524 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione | pezzi 4 |
| 15763599 | Bianco | 457 x 914 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione | pezzi 4 |
| 15351992 | Bianco | 914 x 1143 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15341982 | Blu | 914 x 914 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione | pezzi 4 |
| 15743599 | Blue | 18 x 36 in. | Regular Tack | 30 Sheets/Mat, 4 Mats/Cs. | pezzi 4 |
| 15311992 | Grigio | 914 x 1143 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione | pezzi 4 |
| 15311972 | Grigio | 610 x 914 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15753599 | Grigio | 457 x 914 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione | pezzi 4 |
| 15723619 | Grigio | 610 x 762 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione | pezzi 4 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Codice prodotto.
13400329
Fornitore
PURUS™
N. del fornitore
PS 2645 38 W
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
219.00€
187.07€ / pezzi 8
Risparmia 31.93€
14% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Descrizione
- Ecocompatibile, contenente un materiale rinnovabile brevettato a base vegetale e privo di OGM che riduce le emissioni di CO2 durante il processo di produzione
- Robusto ed efficace, offre prestazioni affidabili e sofisticate
- Copertura adesiva uniforme per prestazioni ottimali ad ogni strato Può essere riciclato attraverso i tradizionali sistemi di riciclaggio della plastica o attraverso la partnership di Fisher Scientific con PURUS™ e Terra Cycle
- Le linguette numerate a basso profilo garantiscono la rimozione di un foglio alla volta e indicano il numero di strati rimanenti
Certifications
Prodotto in ambiente certificato ISO 9001
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Prodotto in ambiente certificato ISO 9001 |
| Dimensioni (L x P) | 660 x 1143 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso in applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche, semiconduttori, camere sterili e industriali |
| Quantità | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione |
| Rivestimento superficiale | Regular Tack |
| Spessore (sistema imperiale) | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm |
| Spessore (sistema metrico) | Film: 33 μm Adhesive: 8 μm |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Polietilene |
| Tipo | Adesività normale |