Learn More
- Home
- Products
- Facility Safety and Maintenance
- Floor Mats
- Controlled Environments Mats
- PURUS™ Tappetini per il controllo dei contaminanti a 30 strati EnviroTack™
PURUS™ Tappetini per il controllo dei contaminanti a 30 strati EnviroTack™
Codice prodotto. 15361962
Sfoglia Tutto Purus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Grigio
Trasparente
Dimensioni (L x P):
457 x 914 mm
457 x 1143 mm
610 x 762 mm
610 x 914 mm
660 x 1143 mm
914 x 914 mm
914 x 1143 mm
914 x 1524 mm
Rivestimento superficiale:
High Tack
Regular Tack
Quantità:
30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione
30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 8
30 product options available for selection
| Codice prodotto. | Colore | Dimensioni (L x P) | Rivestimento superficiale | Quantità | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 15361962 | Bianco | 457 x 1143 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15351962 | Grigio | 457 x 1143 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15713619 | Trasparente | 610 x 762 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione | pezzi 4 |
| 15361972 | Blu | 660 x 1143 mm | High Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 13410329 | Blu | 660 x 1143 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15321992 | Blu | 914 x 1143 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15391952 | Grigio | 457 x 914 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15301962 | Bianco | 457 x 914 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15381952 | Blu | 457 x 914 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15341962 | Blu | 457 x 1143 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15733619 | Bianco | 610 x 762 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione | pezzi 4 |
| 15703619 | Blu | 610 x 762 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione | pezzi 4 |
| 15301972 | Blu | 610 x 914 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15321972 | Bianco | 610 x 914 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15371972 | Grigio | 660 x 1143 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15351982 | Blu | 914 x 914 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15361982 | Grigio | 914 x 914 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15341992 | Grigio | 914 x 1143 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15302002 | Blu | 914 x 1524 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione | pezzi 4 |
| 15371982 | Bianco | 914 x 914 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15322002 | Grigio | 914 x 1524 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione | pezzi 4 |
| 15332002 | Bianco | 914 x 1524 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione | pezzi 4 |
| 15763599 | Bianco | 457 x 914 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione | pezzi 4 |
| 15351992 | Bianco | 914 x 1143 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15341982 | Blu | 914 x 914 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione | pezzi 4 |
| 13400329 | Bianco | 660 x 1143 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15311992 | Grigio | 914 x 1143 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione | pezzi 4 |
| 15311972 | Grigio | 610 x 914 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | pezzi 8 |
| 15753599 | Grigio | 457 x 914 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione | pezzi 4 |
| 15723619 | Grigio | 610 x 762 mm | Regular Tack | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione | pezzi 4 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Codice prodotto.
15361962
Fornitore
PURUS™
N. del fornitore
PS 1845 38 W
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
155.82€
126.94€ / pezzi 8
Risparmia 28.88€
18% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
114.25 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Descrizione
- Ecocompatibile, contenente un materiale rinnovabile brevettato a base vegetale e privo di OGM che riduce le emissioni di CO2 durante il processo di produzione
- Robusto ed efficace, offre prestazioni affidabili e sofisticate
- Copertura adesiva uniforme per prestazioni ottimali ad ogni strato Può essere riciclato attraverso i tradizionali sistemi di riciclaggio della plastica o attraverso la partnership di Fisher Scientific con PURUS™ e Terra Cycle
- Le linguette numerate a basso profilo garantiscono la rimozione di un foglio alla volta e indicano il numero di strati rimanenti
Certifications
Prodotto in ambiente certificato ISO 9001
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Prodotto in ambiente certificato ISO 9001 |
| Dimensioni (L x P) | 457 x 1143 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso in applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche, semiconduttori, camere sterili e industriali |
| Quantità | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione |
| Rivestimento superficiale | Regular Tack |
| Spessore (sistema imperiale) | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm |
| Spessore (sistema metrico) | Film: 33 μm Adhesive: 8 μm |
| Colore | Bianco |
| Materiale | LDPE misto |
| Tipo | Adesività normale |