Learn More
PURUS™ Tappetini per il controllo dei contaminanti a 60 strati EnviroTack™
BIOPHARMA
Product Code. 15311982 Shop All Purus Products
Change view
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
Grigio
Dimensioni (L x P):
457 x 914 mm
457 x 1143 mm
610 x 762 mm
610 x 914 mm
26 x 45 in.
660 x 1143 mm
914 x 914 mm
914 x 1143 mm
Rivestimento superficiale:
High Tack
Regular Tack
Unit Size:
pezzi 4
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Colore Dimensioni (L x P) Rivestimento superficiale Unit Size
15311982 Grigio 660 x 1143 mm Regular Tack pezzi 4
15763619 Bianco 610 x 762 mm Regular Tack pezzi 4
15361992 Blu 914 x 1143 mm Regular Tack pezzi 4
15311962 Blu 457 x 914 mm Regular Tack pezzi 4
15321962 Grigio 457 x 914 mm Regular Tack pezzi 4
15371962 Blu 457 x 1143 mm Regular Tack pezzi 4
15381962 Grigio 457 x 1143 mm Regular Tack pezzi 4
15743619 Blu 610 x 762 mm Regular Tack pezzi 4
15753619 Grigio 610 x 762 mm Regular Tack pezzi 4
15391962 Bianco 457 x 1143 mm Regular Tack pezzi 4
15331972 Blu 610 x 914 mm Regular Tack pezzi 4
15341972 Grigio 610 x 914 mm Regular Tack pezzi 4
15351972 Bianco 610 x 914 mm Regular Tack pezzi 4
15381972 Blu 660 x 1143 mm Regular Tack pezzi 4
15321982 Bianco 660 x 1143 mm Regular Tack pezzi 4
15381982 Blu 914 x 914 mm Regular Tack pezzi 4
15371992 Grigio 914 x 1143 mm Regular Tack pezzi 4
15331962 Bianco 457 x 914 mm Regular Tack pezzi 4
15391992 Bianco 914 x 1143 mm High Tack pezzi 4
15381992 Bianco 914 x 1143 mm Regular Tack pezzi 4
15391982 Grigio 914 x 914 mm Regular Tack pezzi 4
15391972 Blue 26 x 45 in. High Tack pezzi 4
15331982 Bianco 660 x 1143 mm High Tack pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Product Code. 15311982 Supplier PURUS™ Supplier No. PS 2645 64 G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00€
    153.49€ / pezzi 4
    Risparmia 54.51€
    26% Sconto
Spedizione stimata: 02-12-2026
Esclusivamente da PURUS™, i tappetini EnviroTack™ sono in assoluto i primi prodotti per il controllo dei contaminanti contenenti materiali rinnovabili a base vegetale e privi di OGM. Rappresentano un'alternativa ecologica alla rimozione di polvere e sporcizia dovuti a traffico pedonale e ruote delle attrezzature
Exclusively from PURUS™, EnviroTack™ mats are the first ever contamination control products that contain GMO free, plant-based renewable materials, providing an environmentally friendly alternative to removing dirt and dust from foot traffic and equipment wheels
  • Ecocompatibile, contenente un materiale rinnovabile brevettato a base vegetale e privo di OGM che riduce le emissioni di CO2 durante il processo di produzione
  • Robusto ed efficace, offre prestazioni affidabili e sofisticate
  • Copertura adesiva uniforme per prestazioni ottimali ad ogni strato
  • Può essere riciclato attraverso i tradizionali sistemi di riciclaggio della plastica o attraverso la partnership di Fisher Scientific con PURUS™ e Terra Cycle
  • Le linguette numerate a basso profilo garantiscono la rimozione di un foglio alla volta e indicano il numero di strati rimanenti
Certifications
Prodotto in ambiente certificato ISO 9001
Specifications
Certificazione/Conformità Prodotto in ambiente certificato ISO 9001
Dimensioni (L x P) 660 x 1143 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso in applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche, semiconduttori, camere sterili e industriali
Quantità 60 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione
Rivestimento superficiale Regular Tack
Spessore (sistema imperiale) Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm
Spessore (sistema metrico) Film: 33 μm Adhesive: 8 μm
Colore Grigio
Materiale LDPE misto