Learn More
PURUS™ Telai per tappetini per il controllo dei contaminanti EnviroTack™
Codice prodotto. 15382002 Sfoglia Tutto Purus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
508 x 965 mm
508 x 1194 mm
711 x 1194 mm
965 x 1194 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15382002 965 x 1194 mm Pezzo
15342002 508 x 965 mm Pezzo
15352002 508 x 1194 mm Pezzo
15157162 711 x 1194 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15382002 Fornitore PURUS™ N. del fornitore PF 3847 01 W 00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.89€
    158.88€ / pezzi 1
    Risparmia 106.01€
    40% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Progettati per l'uso con il tappetino PURUS™ EnviroTack™ per creare un sistema facile da usare in qualsiasi area critica in cui non sia consentita l'adesione diretta dei tappetini alla superficie del pavimento.
  • Facile da spostare e pulire
  • Il supporto antiscivolo garantisce che il telaio rimanga in posizione
  • Adatti a tutti i tappetini PURUS™ EnviroTack™
  • Resistenti e durevoli
  • Antiscivolo, in tessuto di poliestere rivestito in polimero
  • Naturalmente antimicrobico, resistente alle muffe
Specifica
Dimensioni (L x P) 965 x 1194 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso in applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche, semiconduttori, camere sterili e industriali
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per l'uso con i tappetini da 914 x 1143 mm PURUS™ Biohybrid™ per agevolarne lo spostamento e la pulizia
Spessore (sistema metrico) 3,175 mm
Colore Bianco
Materiale 100% polistirene