Learn More
Fisherbrand™ Push-in Cap Glass Specimen Vials
Per la conservazione e l'osservazione facile e sicura dei campioni. Le fiale per campioni in vetro Fisherbrand™ con tappo a vite sono disponibili in varie misure. I tappi a vite Fisherbrand™ in polietilene sono venduti separatamente.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.47000kg
Codice prodotto. 15334779
  • 77.90€ / pezzi 399
Per tempo di consegna, consultarci allo 02 950 59 478
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from clear Type 1B neutral glass
  • Versatile capacity range from a variety of sizes
  • 1 dram equates to approximately 3.55mL (or 0.125 fl. oz.)
  • Suitable for media, diagnostic, storage, display, and sample collection applications
  • Fisherbrand™ Polyethylene Push-in Caps for Glass Specimen Vials sold separately
Specifica
Specifica
10mm
58mm
17 mm
7 mL
Push in cap
Clear
Neutral Glass (Type IB)
Videos
Documentazione