Learn More
Putrescine, ∽98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11493120 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11493120 5 g
11403130 25 g
11413130 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11493120 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210044105
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Putrescine is a GABA precursor in many biological systems and synthon for amido-ureas
Identificatori chimici
CAS 110-60-1
Formula molecolare C4H12N2
Molecular Weight (g/mol) 88.154
Numero MDL MFCD00008235
InChI Key KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
PubChem CID 1045
ChEBI CHEBI:17148
IUPAC Name butane-1,4-diamine
SMILES C(CCN)CN
Specifica
Materiale o nome chimico Putrescine
Colore Colorless
Densità 0.877g/mL at 25°C
Intervallo percentuale saggio ∽98%
Quantità 5 g
Peso formulazione 88.15
Forma fisica Liquid