Learn More
Masterflex™ PVC 2 Way Ball Valve
Codice prodotto. 15287536 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza complessiva (sistema metrico):
2.45 cm
7.62 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza complessiva (sistema metrico) Dimensione della confezione
15287536 2.45 cm Pezzo
15268085 7.62 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15287536 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0137703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.00€
    24.39€ / pezzi 1
    Risparmia 6.61€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 05-02-2027
Specifica
Temperatura operativa max (sistema metrico) 60°C
Materiale PVC
Overall Height (Metric) 25.4 mm
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 2.45 cm
Quantità 1 Each
Tipo 2-way Ball Valve