Learn More
Masterflex™ PVC 3 Way Ball Valve
Codice prodotto. 15297536
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
PVC
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale unitSize
15297536 PVC Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15297536 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0137760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.00€
    33.26€ / pezzi 1
    Risparmia 8.74€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 21-10-2026
Specifica
Temperatura operativa max (sistema metrico) 60°C
Materiale PVC
Overall Height (Metric) 25.4 mm
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 7.62 cm
Quantità 1 Each
Tipo 3-way Ball Valve