Learn More
Cole-Parmer™ Supporti per bottiglia in PVC
Codice prodotto. 11796758 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di rack:
2
3
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di rack Dimensione della confezione
11796758 3 Pezzo
11786758 2 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11796758 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 6352660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.20€
    66.35€ / pezzi 1
    Risparmia 17.85€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 11-01-2027
Mount these bottle holders to a wall, hood or benchtop using attached double-faced tape. Cole-Parmer™ Bottle Holders easily handle most standard wash bottles.
  • Sturdy PVC construction
Specifica
Montaggio Parete, cappa o banco
N. di rack 3
Quantità 1 ciascuno
Diametro cavità (sistema metrico) 78.7 mm
Product Type Porta flaconi