Learn More
BRAND™ PVC Burette Clamp
Codice prodotto. 11603249 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Two Burette
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11603249 Two Burette Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11603249 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 578000
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Two burettes up to 50mL can be mounted in seconds. PVC-coated clamps provide a secure grip. Comfortable height adjustment. Graduations remain visible.
  • Aluminum die casting construction
  • With roll mounting
  • PVC-coated clamps
  • For use with 2 burettes
  • Very sturdy design, easy to operate
  • Integral support connector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Two Burette
Materiale PVC-coated Aluminum
N. per confezione 1 Each
Include Roll Mounting
Tipo Buret Clamp