Learn More
Brady™ PVC Cable
Codice prodotto. 11711116 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red/Silver
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11711116 Red/Silver Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11711116 Fornitore Brady™ N. del fornitore 805844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    109.14€ / pezzi 1
    Risparmia 12.86€
    10% Sconto
In stock
Flexible steel wire with protective PVC coating for use with a padlock.
  • Flexible steel wire with protective PVC coating for use with a padlock.
Specifica
Product Type Padlock Cable
Colore Red/Silver
Descrizione Cobra Cable
Diametro (sistema imperiale) 0.31 in.
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 6.56 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 2 m
Quantità 1 Ea.