Learn More
Fisherbrand™ Tubi PVC non colorati
Can be steam sterilized at 121°C.
16.10€ - 67.75€
Specifica
Materiale PVC
Overall Length (Metric) 10 m
Min. Operating Temperature (Metric) 121 °C
Quantità confezione Conf. da 1
Colore Incolore
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
12305869
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
16 x 3.25mm
36.15€
10m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12385859
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
10 x 2mm
16.10€
10m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12395859
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
12.5 x 2.25mm
22.45€
10m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12315869
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
20 x 3.25mm
52.25€
10m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12325869
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
25 x 3,25 mm
67.75€
10m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Non-toxic
Specifica
Specifica
PVC
121 °C
Incolore
10 m
Conf. da 1
121 °C