Learn More
Dostmann Electronic™ Sonde per immersione in PVC
Codice prodotto. 10331492
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
300 mm
300 mm
Descrizione:
3 mm dia.
3mm dia.
6mm dia.
Tipi di sensore:
Classe 1/10
Classe 1/3
Classe B
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Descrizione Tipi di sensore unitSize
10331492 150 mm 3mm dia. Classe 1/3 Pezzo
10259461 300 mm 3 mm dia. Classe B Pezzo
10688002 150 mm 3 mm dia. Classe B Pezzo
11852881 300 mm 3mm dia. Classe 1/10 Pezzo
11862881 300 mm 6mm dia. Classe 1/10 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10331492 Fornitore Dostmann Electronic™ N. del fornitore 60001018
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With an accuracy of ± 0.3°C, and a temperature range of -200 to + 500°C, this immersion probe is ideal for use in laboratory, scientific, and other research environments.
  • Accessories for hand-held meters Series P700
  • Immersion probe Pt100, -200 to +450°C, ±0.03°C, 150x3mm 
  • PT100 Precision Probe 1/3 DIN DIN 150x3 mm
Specifica
Tipo Sonda a immersione
Descrizione 3mm dia.
Materiale PVC
Tipi di sensore Classe 1/3
Accuracy ± 0.1°C
Temperature Range (Metric) -200 - +500 °C
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm