Learn More
Dostmann Electronic™ Sonde per immersione in PVC
Codice prodotto. 11852881
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
300 mm
300 mm
Descrizione:
3 mm dia.
3mm dia.
6mm dia.
Tipi di sensore:
Classe 1/10
Classe 1/3
Classe B
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Descrizione Tipi di sensore Dimensione della confezione
11852881 300 mm 3mm dia. Classe 1/10 Pezzo
10259461 300 mm 3 mm dia. Classe B Pezzo
10688002 150 mm 3 mm dia. Classe B Pezzo
10331492 150 mm 3mm dia. Classe 1/3 Pezzo
11862881 300 mm 6mm dia. Classe 1/10 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11852881 Fornitore Dostmann Electronic™ N. del fornitore 60001774
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.45€
    220.00€ / pezzi 1
    Risparmia 181.45€
    45% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
With an accuracy of ± 0.3°C, and a temperature range of -200 to + 500°C, this immersion probe is ideal for use in laboratory, scientific, and other research environments.
  • Accessories for hand-held meters Series P700
  • PT100 immersion probe
  • Immersion probe Pt100
  • -50 to +350°C, Cl. B, 150 x 3mm
  • Handheld meter accessory
Specifica
Tipo Sonda a immersione
Descrizione 3mm dia.
Materiale PVC
Tipi di sensore Classe 1/10
Temperature Range (Metric) Da -200 a CO259+450 °C
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm