Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC F005-203x203-BIPVC-CRD/1 |
| Materiale | PVC |
| Quantità | 1 Ea. |
| Stile | Bi-directional |
| Da utilizzare con (applicazione) | Indoor & Outdoor |
| Altezza (sistema metrico) | 203 mm |
| Spessore | 1.591 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 203.00 mm |
| Temperature Range (Metric) | -20 °C-70 °C |
| Vedi altri risultati |