Learn More
Brady™ PVC ISO Safety Signs: Fire Extinguisher Pictogram
Codice prodotto. 15163279 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Stile:
Bi-directional
Panoramic
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Stile Dimensione della confezione
15163279 Panoramic Pezzo
15153279 Bi-directional Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15163279 Fornitore Brady™ N. del fornitore 816900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.15€
    23.64€ / pezzi 1
    Risparmia 2.51€
    9% Sconto
In stock
Specifications
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC F001-203x203-VPVC-CRD/1
Materiale PVC
Quantità 1 Ea.
Stile Panoramic
Tipo di montaggio Self-adhesive
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema imperiale) 7.99 in.
Altezza (sistema metrico) 203 mm
Temperatura max (sistema imperiale) 158°F
Min. Temperature (English) -4°F
Spessore 1.591 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7.99 in.
Larghezza (sistema metrico) 203.00 mm
Temperature Range (Metric) -20 °C-70 °C
Forma Square
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -4°F to +158°F
Lingue Global
Product Type Fire Extinguisher Sign
Colore White on Red