Description
- Per applicazioni gravose, in vinile bianco da 20 mil
- Sezione aggiuntiva sullo stomaco per uso prolungato
- Resistenza ai prodotti chimici, oli, grassi, perforazioni, e abrasioni.
- Costo ridotto, protezione pesante per la lavorazione degli alimenti
- Dimensioni: Larghezza 35', lunghezza 45'
Specifications
Specifications
| Tipo | Grembiule |
| Materiale | PVC |
| Colore | Bianco |
| Resistenza | Sostanze chimiche, grassi, oli e lubrificanti |
| Spessore | 0,508 mm |
| Dimensioni (L x P) | 84 x 112 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 115 cm |