Learn More
Dostmann Electronic™ PVC Penetration Probe
Descrizione
Order Info
Material
Specifica
Specifica
| Tipo | Penetration Probe |
| Materiale | PVC |
| Tipi di sensore | Class B |
| Accuracy | ± 0.3°C |
| Temperature Range (Metric) | -200°C to +500°C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |