Learn More
Cole-Parmer™ pHPerch Benchtop Workstation
Codice prodotto. 11716068 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11716068 Small Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11716068 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 6352730
Spedizione stimata: 22-12-2026
Keep buffers, wash bottles, and waste beakers organized and in easy reach with the pHPerch Benchtop Workstation.
  • 1 year warranty.
Specifica
Product Type Organizer
Colore White
Profondità (sistema imperiale) 6 in.
Profondità (sistema metrico) 15.24 cm
Altezza (sistema imperiale) 12 in.
Altezza (sistema metrico) 30.48 cm
Capacità Buffers, Wash Bottles, Waste Beakers
Size Small
Posizioni totali 10
Larghezza (sistema imperiale) 13 in.
Larghezza (sistema metrico) 33.02 cm