Learn More
Kartell™ Vassoio per pipette in PVC
Per pipette con lunghezze e diametri diversi. Il vassoio per pipette Kartell™ è realizzato in PVC per garantire resistenza e durata.
37.30€ - 93.80€
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Colore White
Materiale PVC
Tipo Pipette Tray
Da utilizzare con Drawer
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P x A) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P x A) Prezzo Quantità e disponibilità  
15895537
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Kartell™
0099600
216 x 283 x 40 mm
93.80€
pezzi 6
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10757541
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Kartell™
0025200
300 x 426 x 30 mm
37.30€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • I vassoi possono essere utilizzati come stazioni di lavoro o organizer per cassetti per pipette
  • Il modello per postazione di lavoro è dotato di scanalature verticali e orizzontali per il posizionamento singolo delle pipette
    • Longitudinale: 7 pipette con diametro complessivo dello stelo non superiore a 20 mm
    • Laterale: 16 pipette con diametro dello stelo non superiore a 10 mm
  • Il modello per cassetto è dotato di 4 scomparti
    • Può contenere circa 30 pipette
    • Per pipette della capacità di 1, 2, 5 e 10 ml
Specifica
Specifica
10 mL
PVC
Drawer
Rectangular
White
Pipette Tray
1/Pk.