Learn More
Brady™ PVC Safety Signs
Codice prodotto. 15143289 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
15143289 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15143289 Fornitore Brady™ N. del fornitore 814289
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Materiale PVC
Quantità 1 Ea.
Descrizione Polyvinyl Chloride
Da utilizzare con (applicazione) Indoor & Outdoor
Altezza (sistema metrico) 203 mm
Temperatura max (sistema metrico) 70°C
Spessore 0.369 mm
Larghezza (sistema metrico) 203 mm
Temperature Range (Metric) -20 °C-70 °C
Forma Square
Lingue Global
Testo visualizzato Emergency exit (left)
Product Type Safety Sign
Colore White on Green