Learn More
PVC Small Visor
Specifica
Specifica
| Product Type | Small Visor |
| Materiale | PVC |
| Colore | Translucent |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | HI3P Fume Hood |
| Altezza (sistema metrico) | 340 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 260 mm |
Titolo del prodotto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?