Learn More
Buerkle™ PVC Standard Bung
Laboratory standard bung made of PVC with good chemical resistance against acids and alkalis.
Marca:  Buerkle™ 9763-1621
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00750kg
Codice prodotto. 17240644
  • 3.85€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-10-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Allerta:
Attention! Make sure to pay attention to the “List of Chemical Resistance“!
Descrizione
Descrizione
  • PVC, soft, red
Specifica
Specifica
Standard Bung
21 mm
Red
PVC
16 mm
24 mm