Learn More
Navailles PVC Stool
Codice prodotto. 17476162
Cambia vista
Click to view available options
Altezza seduta:
460 to 590 mm
630 to 870 mm
Include:
Seat
Seat, Backrest
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza seduta Include Dimensione della confezione
17476162 630 to 870 mm Seat Pezzo
17466162 460 to 590 mm Seat Pezzo
17446162 460 to 590 mm Seat, Backrest Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17476162 Fornitore Navailles N. del fornitore 4GN 10GHJU 92 737
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.40€
    234.00€ / pezzi 1
    Risparmia 26.40€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
The PVC Stool offers the advantages of being compact, polyvalent, and easily adjustable.
  • Chrome, 5-branch, reinforced, scuff-resistant base
  • Castors with rubber wheels
  • Chrome gas-lift column with height adjustment and shock absorber
  • M1 vinyl round seat with high-density soft foam
Specifica
Colore Gray
Stile del braccio No Armrests
Certificazione/Conformità M1
Da utilizzare con (applicazione) Medical Practices, Laboratories
Include Seat
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 265 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 120 kg
Altezza seduta 630 to 870 mm
Larghezza (sistema imperiale) 21.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 55 cm