Learn More
Navailles PVC Stool with Foot Control
Codice prodotto. 17486162
Cambia vista
Click to view available options
Altezza seduta:
460 to 590 mm
570 to 670 mm
Include:
Seat, Backrest, Foot Control
Seat, Foot Control
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza seduta Include Dimensione della confezione
17486162 570 to 670 mm Seat, Foot Control Pezzo
17456162 460 to 590 mm Seat, Backrest, Foot Control Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17486162 Fornitore Navailles N. del fornitore 4GN 17GPJU 90 737
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.46€
    357.00€ / pezzi 1
    Risparmia 63.46€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
The PVC stool with Foot Control offers the advantages of being compact, polyvalent, easily adjustable, and hygienic.
  • Chrome, 5-branch, reinforced, scuff-resistant base
  • Castors with rubber wheels
  • M1 vinyl round seat with high-density soft foam
  • Chrome gas-lift column with height adjustment and shock absorber
  • Foot control for adjusting height to keep hands clean
Specifica
Colore Gray
Stile del braccio No Armrests
Certificazione/Conformità M1
Da utilizzare con (applicazione) Medical Practices
Include Seat, Foot Control
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 265 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 120 kg
Altezza seduta 570 to 670 mm
Larghezza (sistema imperiale) 23.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 55 cm